2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61394-1G
OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA
0
EUR
APOSOR61394-1G
APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₅ Schmelzpunkt: 207…209 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058468 CAS-Nummer: 84969-24-4 |