4-[5-(Methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-[5-(methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine-1-carboxylate, Methyl 6-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinate
OR61397-1G
APOSOR61397-1GEA 174 EUR
APOSOR61397-1G
4-[5-(Methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine, N1-BOC protected
4-[5-(Methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₄
Molecular Weight: 321,372 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19381738
CAS-Nummer: 857284-21-0