4-Chloro-7-(morpholin-4-yl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(4-Chloroquinazolin-7-yl)morpholine, 4-Chloro-7-(morpholin-4-yl)-1,3-benzodiazine
OR61399-1G
APOSOR61399-1GEA
151
EUR
APOSOR61399-1G
4-Chloro-7-(morpholin-4-yl)quinazoline
4-Chloro-7-(morpholin-4-yl)quinazoline
Formel:
C₁₂H₁₂ClN₃O Molecular Weight: 249,696 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24850028 CAS-Nummer: 1334602-74-2 |