1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-β-D-ribofuranose 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S,3R,4R,5R)-2,4-bis(benzoyloxy)-5-[(benzoyloxy)methyl]-3-methyloxolan-3-yl benzoate, (2S,3R,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-methyltetrahydrofuran-2,3,4-triyl tribenzoate
OR61418-5G
APOSOR61418-5GEA 75.4 EUR
APOSOR61418-5G
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-β-D-ribofuranose 98%
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
Formel: C₃₄H₂₈O₉
Molecular Weight: 580,589 g/mol
Schmelzpunkt: 154…155 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07369658
CAS-Nummer: 15397-15-6