1-Chlor-4-iodbutan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61420-10G
APOSOR61420-10GEA 75.7 EUR
APOSOR61420-10G
1-Chlor-4-iodbutan 98%
1-Chlor-4-iodbutan
Formel: C₄H₈ClI
Molecular Weight: 218,46 g/mol
Siedepunkt: 88…89 °C/19mmHg
Dichte: 1,785 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039415
CAS-Nummer: 10297-05-9
EINECS: 233-669-4