4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2,4-dichloropyridine
OR61439-5G
APOSOR61439-5GEA
162
EUR
APOSOR61439-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163.001 g/mol Schmelzpunkt: 80…85 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00234054 CAS-Nummer: 7321-93-9 |