cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR61449-1G
OR61449-5G
APOSOR61449-1GEA
163
EUR
APOSOR61449-1G
APOSOR61449-5G
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formel:
C₇H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18791201 CAS-Nummer: 177906-46-6 UN: 3259 ADR: 8,III |