1-Benzhydrylazetidin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-1-(diphenylmethyl)azetidine
OR6150-1G
APOSOR6150-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6150-1G
1-Benzhydrylazetidin-3-amine 97%
1-Benzhydrylazetidin-3-amine
Formel:
C₁₆H₁₈N₂ Molecular Weight: 238.34 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03093386 CAS-Nummer: 40432-52-8 |