Pinakol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR61505-100G OR61505-25G OR61505-500G
APOSOR61505-100GEA 0 EUR
APOSOR61505-100G APOSOR61505-25G APOSOR61505-500G
Pinakol
Pinakol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 174 °C
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004462
CAS-Nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR