6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61524-250MG
APOSOR61524-250MGEA
33.5
EUR
APOSOR61524-250MG
6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₇H₆BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00763284 CAS-Nummer: 42869-47-6 |