7-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-methyl-6-azabenzimidazole, 7-Bromo-2-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR61530-250MG
APOSOR61530-250MGEA
217
EUR
APOSOR61530-250MG
7-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
7-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₇H₆BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18256908 CAS-Nummer: 929074-39-5 |