6-Bromo-2,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2,4-dimethyl-7-azabenzimidazole
OR61531-250MG
APOSOR61531-250MGEA 174 EUR
APOSOR61531-250MG
6-Bromo-2,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₈H₈BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062977
CAS-Nummer: 954238-09-6