6-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-methyl-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-2-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR61532-1G
APOSOR61532-1GEA 989 EUR
APOSOR61532-1G
6-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₇H₆ClN₃
Molecular Weight: 167,596 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18256899
CAS-Nummer: 7205-42-7