4-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR61543-1G
APOSOR61543-1GEA
394
EUR
APOSOR61543-1G
4-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847575 CAS-Nummer: 145915-29-3 UN: 3261 ADR: 8,III |