(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 502 EUR
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formel: C₁₄H₃₁BrO₃Si
Siedepunkt: 158 °C (0,8 mm Hg)
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270978
CAS-Nummer: 17947-99-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR