(R)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-D-4-Me-Leu-OH, H-β-tBu-D-Ala-OH
OR61606-1G
APOSOR61606-1GEA
172
EUR
APOSOR61606-1G
(R)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 97%
(R)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formel:
C₇H₁₅NO₂ Molecular Weight: 145,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038404 CAS-Nummer: 88319-43-1 |