1-[4-(Bromomethyl)phenyl]methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR6190-1G
APOSOR6190-1GEA
415
EUR
APOSOR6190-1G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]methanamine
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]methanamine
Formel:
C₈H₁₀BrN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03410966 CAS-Nummer: 769057-30-9 |