5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (6-Chloropyridin-3-yl)methanamine

OR6199-25G
APOSOR6199-25GEA 91.5 EUR
APOSOR6199-25G
5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin 96%
5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Schmelzpunkt: 28…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673153
CAS-Nummer: 97004-04-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR