Methyl-6-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
OR62001-250MG
APOSOR62001-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR62001-250MG
Methyl-6-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Methyl-6-brom-1H-indazol-3-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 255,0700 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07371573
CAS-Nummer: 885278-42-2