N-Methyl-N-[1H-indol-3-yl)methyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR6211-1G
APOSOR6211-1GEA
654
EUR
APOSOR6211-1G
N-Methyl-N-[1H-indol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[1H-indol-3-yl)methyl]amine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03011586 CAS-Nummer: 36284-95-4 |