Tributyrin (Glycerintributyrat) ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Glycerintributyrat
OR62132-25G OR62132-100G OR62132-500G
APOSOR62132-25GEA 31.9 EUR
APOSOR62132-25G APOSOR62132-100G APOSOR62132-500G
Tributyrin (Glycerintributyrat) ≥97%
Tributyrin (Glycerintributyrat)
Formel: C₁₅H₂₆O₆
Siedepunkt: 129-131 °C/0,03mm
Schmelzpunkt: -75 °C
Dichte: 1,032
Flammpunkt: 174 °C
MDL: MFCD00009392
CAS-Nummer: 60-01-5