7-Nitroindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6214-25G
OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA
81.2
EUR
APOSOR6214-25G
APOSOR6214-5G
7-Nitroindol
7-Nitroindol
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.15 g/mol Schmelzpunkt: 96…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005683 CAS-Nummer: 6960-42-5 |