2-Brom-3-hydroxypyridin ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR62149-25G
OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA
21.9
EUR
APOSOR62149-25G
APOSOR62149-100G
2-Brom-3-hydroxypyridin ≥95%
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO |
MDL:
MFCD00006220 CAS-Nummer: 6602-32-0 |