Methyl 4-bromo-2-iodo-5-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
|
OR62216-1G
APOSOR62216-1GEA
574
EUR
APOSOR62216-1G
Methyl 4-bromo-2-iodo-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-iodo-5-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₈BrIO₃ |
CAS-Nummer:
2384857-60-5 |