4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6230-250MG
APOSOR6230-250MGEA 87 EUR
APOSOR6230-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95+%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06803014
CAS-Nummer: 1017794-47-6