3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6231-1G
OR6231-250MG
OR6231-5G
OR6231-500MG
OR6231-2.5G
APOSOR6231-1GEA
112
EUR
APOSOR6231-1G
APOSOR6231-250MG
APOSOR6231-5G
APOSOR6231-500MG
APOSOR6231-2.5G
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoesäure 95%
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06739075 CAS-Nummer: 1002535-21-8 |