4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyrimidin-2-yl-benzoic acid
OR6232-100MG
APOSOR6232-100MGEA
26.1
EUR
APOSOR6232-100MG
4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂ Molecular Weight: 200,1900 g/mol Schmelzpunkt: 238…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318668 CAS-Nummer: 199678-12-1 |