2-Pyrid-4-ylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6234-1G OR6234-2.5G
APOSOR6234-1GEA 249 EUR
APOSOR6234-1G APOSOR6234-2.5G
2-Pyrid-4-ylbenzoesäure 95%
2-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Schmelzpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056297
CAS-Nummer: 133362-99-9