4-Amino-3-brombenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-3-bromobenzoic Acid
OR6241-25G
APOSOR6241-25GEA
58
EUR
APOSOR6241-25G
4-Amino-3-brombenzoesäure 98%
4-Amino-3-bromobenzoic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,0320 g/mol Schmelzpunkt: 211…215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407439 CAS-Nummer: 6311-37-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |