Salicylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6245-250G
OR6245-500G
OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA
29
EUR
APOSOR6245-250G
APOSOR6245-500G
APOSOR6245-100G
Salicylsäure 99%
Salicylsäure
Formel:
(HO)C₆H₄CO₂H Siedepunkt: 211 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 158…161 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002439 CAS-Nummer: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...