2-Hydrazinoisonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6257-1G
OR6257-250MG
OR6257-500MG
APOSOR6257-1GEA
458
EUR
APOSOR6257-1G
APOSOR6257-250MG
APOSOR6257-500MG
2-Hydrazinoisonicotinic acid
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Schmelzpunkt: 232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07786611 CAS-Nummer: 887589-25-5 |