5-(1-Methylimidazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR6268-1G
APOSOR6268-1GEA
0
EUR
APOSOR6268-1G
5-(1-Methylimidazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(1-Methylimidazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056306 CAS-Nummer: 914637-30-2 |