Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6273-25G OR6273-5G
APOSOR6273-25GEA 698 EUR
APOSOR6273-25G APOSOR6273-5G
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125.13 g/mol
Siedepunkt: 180 °C
Dichte: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126403
CAS-Nummer: 4277-63-8
UN: 3272
ADR: 3 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR