4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxylic acid
OR6274-1G
APOSOR6274-1GEA 91.5 EUR
APOSOR6274-1G
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel: C₁₀H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 220,25 g/mol
Schmelzpunkt: 244…248 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00171753
CAS-Nummer: 39091-01-5