5-Methyloxazole-4-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-, 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 4-Carboxy-5-methyl-1,3-oxazole
OR6279-1G
APOSOR6279-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6279-1G
5-Methyloxazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methyloxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₃ Molecular Weight: 127,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056309 CAS-Nummer: 103879-58-9 |