7-Brom-1-chlorisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR63011-1G
APOSOR63011-1GEA 75.7 EUR
APOSOR63011-1G
7-Brom-1-chlorisochinolin 97%
7-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039320
CAS-Nummer: 215453-51-3