4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 168 EUR
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₈OS
Siedepunkt: 82…85 °C
Dichte: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093897
CAS-Nummer: 5928-48-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR