3-Chlor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR63031-5G
APOSOR63031-5GEA 58 EUR
APOSOR63031-5G
3-Chlor-2-nitroanilin 97%
3-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01317803
CAS-Nummer: 59483-54-4