5-Oxo-1-pyridin-3-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6336-250MG
APOSOR6336-250MGEA
275
EUR
APOSOR6336-250MG
5-Oxo-1-pyridin-3-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-3-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 206,2 g/mol Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07364771 CAS-Nummer: 914637-52-8 |