5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6352-100MG
APOSOR6352-100MGEA
121
EUR
APOSOR6352-100MG
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056315 CAS-Nummer: 914637-58-4 |