4-Brombenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Bromobenzonitrile
OR6375-100G
OR6375-1KG
OR6375-500G
OR6375-25G
APOSOR6375-100GEA
94.4
EUR
APOSOR6375-100G
APOSOR6375-1KG
APOSOR6375-500G
APOSOR6375-25G
4-Brombenzonitril 97%
4-Brombenzonitril
Formel:
C₇H₄BrN Molecular Weight: 182.02 g/mol Siedepunkt: 235…237 °C Schmelzpunkt: 110…115 °C Dichte: 1.562 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001811 CAS-Nummer: 623-00-7 EINECS: 210-764-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...