Methyl-3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR6402-5G
APOSOR6402-5GEA 89.9 EUR
APOSOR6402-5G
Methyl-3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 95%
Methyl-3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
Formel: C₇H₅BrO₄
Molecular Weight: 233,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463742
CAS-Nummer: 42933-07-3