4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromophenyl)pyrimidine
OR6403-1G
APOSOR6403-1GEA
255
EUR
APOSOR6403-1G
4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Formel:
C₁₀H₇BrN₂ Molecular Weight: 235,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056329 CAS-Nummer: 210354-17-9 |