2,5-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dibromo-2-methylbenzene
OR6405-100G
OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA
88.6
EUR
APOSOR6405-100G
APOSOR6405-500G
2,5-Dibromtoluol 98%
2,5-Dibromtoluol
Formel:
C₇H₆Br₂ Siedepunkt: 135…136 °C Schmelzpunkt: 44352 °C Dichte: 1,815 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000090 CAS-Nummer: 615-59-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...