2-Brom-3-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 0 EUR
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Brom-3-hydroxypyridin 98%
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Schmelzpunkt: 182…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0