2-Brom-3-hydroxypyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Brom-3-pyridinol

OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Brom-3-hydroxypyridin 98%
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 182…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR