2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Cyano-2,1,3-benzoxadiazole, Benzofurazan-5-carbonitrile
OR6422-1G
APOSOR6422-1GEA
143
EUR
APOSOR6422-1G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonitrile 98%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₇H₃N₃O Molecular Weight: 145,118 g/mol Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00206789 CAS-Nummer: 54286-62-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |