4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6423-1G
APOSOR6423-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6423-1G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₅H₃ClN₄ Molecular Weight: 154,5571 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03030404 CAS-Nummer: 5399-92-8 |