1-Benzyl-4-isocyanato-5-methyl-1H-1,2,3-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6435-250MG
APOSOR6435-250MGEA
91.5
EUR
APOSOR6435-250MG
1-Benzyl-4-isocyanato-5-methyl-1H-1,2,3-triazole 95%
1-Benzyl-4-isocyanato-5-methyl-1H-1,2,3-triazole
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel:
C₁₁H₁₀N₄O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235261 CAS-Nummer: 914637-89-1 |