3-Methoxybenzyl bromide 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 0 EUR
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 152 °C
Dichte: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216590
CAS-Nummer: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR